1-Octadecanol
Proveedor: EHRENSTORFER
Sinónimos: Alcohol estearílico
C15710300
EHERC15710300EA 59.3 EUR
EHERC15710300
1-Octadecanol
1-Octadecanol
Formula: H₃C(CH₂)₁₆CH₂OH
MW: 270.5 g/mol
Pto. Ebullición: 336
Pto. de fusión: 56…57 °C
Densidad: 0.805…0.815 g/cm³ (60 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002823
Núm. CAS: 112-92-5
EINECS: 204-017-6
Índice Merck: 12,08960