4-terc-Octilfenol

Proveedor: EHRENSTORFER
Peligro

C15712100
EHERC15712100EA 77.5 EUR
EHERC15712100
4-terc-Octilfenol
4-terc-Octilfenol
Formula: C₁₄H₂₂O
Pto. Ebullición: 279…281 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 80…81 °C
Densidad: 0,932 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 147 °C
Número MDL: MFCD00002368
Núm. CAS: 140-66-9
EINECS: 205-426-2
UN: 2430
ADR: 8,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR