Fenazona
Proveedor: EHRENSTORFER
Atención
C16003100
EHERC16003100EA 95.4 EUR
EHERC16003100
Fenazona
Fenazona
Formula: C₁₁H₁₂N₂O
Pto. Ebullición: 388 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 152…154 °C
Densidad: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003146
Núm. CAS: 60-80-0
EINECS: 200-486-6
Índice Merck: 12,00757