p-Fenilendiamina

Proveedor: EHRENSTORFER
Peligro

C16058000
EHERC16058000EA 140 EUR
EHERC16058000
p-Fenilendiamina
p-Fenilendiamina
Formula: C₆H₈N₂
Pto. Ebullición: 267 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 139…141 °C
Densidad: 1,251 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 156 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007901
Núm. CAS: 106-50-3
EINECS: 203-404-7
UN: 1673
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,07439

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR