Propileno carbonato

Proveedor: EHRENSTORFER
Atención

Sinónimos: Propylene glycol carbonate, 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one, Carbonic acid propylene glycol ester

C16527000
EHERC16527000EA 63.6 EUR
EHERC16527000
Propileno carbonato
Propileno carbonato
Formula: C₄H₆O₃
MW: 102,09 g/mol
Pto. Ebullición: 241…242 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –48,8 °C
Densidad: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 132 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005385
Núm. CAS: 108-32-7
EINECS: 203-572-1

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR