(-)-Quinina
Proveedor: EHRENSTORFER
Sinónimos: (R)-[(2S,4S,5R)-1-Aza-5-vinylbicyclo[2.2.2]oct-2-yl](6-methoxyquinolin-4-yl)methanol, Quinine, (R)-(6-methoxyquinolin-4-yl)((1S,2S,4S,5R)-5-vinylquinuclidin-2-yl)methanol
C16706900
EHERC16706900EA 116 EUR
EHERC16706900
(-)-Quinina
(-)-Quinina
Formula: C₂₀H₂₄N₂O₂
MW: 324.42 g/mol
Pto. de fusión: 176
Número MDL: MFCD00198096
Núm. CAS: 130-95-0
EINECS: 205-003-2
Índice Merck: 12,08245