Salicilato de bencilo
Proveedor: EHRENSTORFER
C16903510
EHERC16903510EA 83.5 EUR
EHERC16903510
Salicilato de bencilo
Salicilato de bencilo
Formula: C₁₄H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 208 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 23,9 °C
Densidad: 1,1755 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00020034
Núm. CAS: 118-58-1
EINECS: 204-262-9
Índice Merck: 13,01146