α-α-α-Trifluoro-o-toluidina
Proveedor: EHRENSTORFER
C17844900
EHERC17844900EA 71.6 EUR
EHERC17844900
α-α-α-Trifluoro-o-toluidina
α-α-α-Trifluoro-o-toluidina
Formula: C₇H₆F₃N
Pto. Ebullición: 175 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –33 °C
Densidad: 1,282 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007718
Núm. CAS: 88-17-5
EINECS: 201-806-7
UN: 2942
ADR: 6.1,III