Benzaldehído
Proveedor: EHRENSTORFER
Atención
CA10532000
EHERCA10532000EA 52.3 EUR
EHERCA10532000
Benzaldehído
Benzaldehído
Formula: C₆H₅CHO
Pto. Ebullición: 179 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –26 °C
Densidad: 1,049 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003299
Núm. CAS: 100-52-7
EINECS: 202-860-4
UN: 1990
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,01057
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98811dd8cad9340872b5c4b5bfb305860eb1f81a&vid=934c1b87225e77b213e66c334d8f27ef4d924847&prid=web&clid=SAPDAM