2,2-Dicloropropano
Proveedor: EHRENSTORFER
Sinónimos: Isopropylidene chloride, Acetone dichloride
CA12481200
EHERCA12481200EA 85.5 EUR
EHERCA12481200
2,2-Dicloropropano
2,2-Dicloropropano
Formula: C₃H₆Cl₂
MW: 112,99 g/mol
Pto. Ebullición: 69 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –35 °C
Densidad: 1,0914 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000812
Núm. CAS: 594-20-7
EINECS: 209-832-0
UN: 1993
ADR: 3,II