(±)-Epiclorohidrina
Proveedor: EHRENSTORFER
Peligro
CA13175000
EHERCA13175000EA 91.4 EUR
EHERCA13175000
(±)-Epiclorohidrina
(±)-Epiclorohidrina
Formula: C₃H₅ClO
Pto. Ebullición: 117,9 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –57,2 °C
Densidad: 0,9985 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 28 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005132
Núm. CAS: 106-89-8
EINECS: 203-439-8
UN: 2023
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 13,03642