cis-3-Hexen-1-ol
Proveedor: EHRENSTORFER
Sinónimos: cis-Hex-3-en-1-ol
CA14202400
EHERCA14202400EA 144 EUR
EHERCA14202400
cis-3-Hexen-1-ol
cis-3-Hexen-1-ol
Formula: C₆H₁₂O
MW: 100.16 g/mol
Pto. Ebullición: 156
Pto. de fusión: –60 °C
Densidad: 0.85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063217
Núm. CAS: 928-96-1
EINECS: 213-192-8
UN: 1987
ADR: 3 III
Índice Merck: 13,04719