2,3,3',4',6-Pentaclorobifenilo 10 µg/ml en isooctano

Proveedor: EHRENSTORFER

L20011000IO
EHERL20011000IOEA 71.6 EUR
EHERL20011000IO
2,3,3',4',6-Pentaclorobifenilo 10 µg/ml en isooctano
Normativas Estándares orgánicos

Order Now

ESPECIFICACIONES

Descripción 2,3,3',4',6-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 110)
Environmentally Preferable
CAS No. 38380-03-9
Formula C₁₂H₅Cl₅

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR