1-Metilfluoranteno 10 µg/ml en acetonitrilo

Proveedor: EHRENSTORFER

L20892500AL
EHERL20892500ALEA 122 EUR
EHERL20892500AL
1-Metilfluoranteno 10 µg/ml en acetonitrilo
Normativas Estándares orgánicos

Order Now

ESPECIFICACIONES

Descripción 1-Methylfluoranthene
Environmentally Preferable
CAS No. 25889-60-5
Formula C₁₇H₁₂

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR