p-Xileno 1.000 µg/ml en solución de metanol

Proveedor: EHRENSTORFER

YA17945200ME
EHERYA17945200MEEA 148 EUR
EHERYA17945200ME
p-Xileno 1.000 µg/ml en solución de metanol
Normativas Estándares orgánicos

Order Now

ESPECIFICACIONES

Descripción p-Xylene
Environmentally Preferable
CAS No. 106-42-3
Formula C₈H₁₀

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR