Ditiotreita (Reactivo de Cleland)

Proveedor: ENZO LIFE SCIENCES
Atención

ALX280001G005 ALX280001G010 ALX280001G025 ALX280001G050
ENZOALX280001G005EA 109 EUR
ENZOALX280001G005 ENZOALX280001G010 ENZOALX280001G025 ENZOALX280001G050
Ditiotreita (Reactivo de Cleland)
Ditiotreita (Reactivo de Cleland)
Formula: C₄H₁₀O₂S₂
Pto. Ebullición: ∼125 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 42…44 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004877
Núm. CAS: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR