AMC (7-Amino-4-methylcoumarin) standard
Proveedor: ENZO LIFE SCIENCES
BMLKI1070001
ENZOBMLKI1070001EA 51.7 EUR
ENZOBMLKI1070001
AMC (7-Amino-4-methylcoumarin) standard
Sistemas de enlace y etiquetado de proteínas
Fluorogenic chromophore. Ex(max): 380nm, Em(max): 460nm. Reference compound.