Modelo tecnologa: Cabina de filtracin Captair 714 Smart Configuracin de filtros: 1C1P Sensor de defecto: S Sensor ambiante: B Panel trasero: estandard Paneles frontales y Laterales: apertura secuencial + recipente para residuos derecho Superficie 1 * 1 UN
Proveedor: ERLAB CAPTAIRE
Modelo tecnologa: Cabina de filtracin Captair 714 Smart Configuracin de filtros: 1C1P Sensor de defecto: S Sensor ambiante: B Panel trasero: estandard Paneles frontales y Laterales: apertura secuencial + recipente para residuos derecho Superficie 1 * 1 UN