Fast Dark Blue R Salt, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Sinónimos: Azoic Diazo No. 51, Azoic Diazo Component 51
F0750-25G
F0750-25GEA 54.8 EUR
F0750-25G
Fast Dark Blue R Salt, Sigma-Aldrich®
Fast Dark Blue R Salt
Fast Dark Blue R Salt, (Azoic Diazo Component 51; Azoic Diazo No. 51)
Formula: C₁₄HCl₂N₅O₄
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00135879
Núm. CAS: 6709-58-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5b45b4ad2b2ab881982b92643fbfe81cfd11562&vid=403527b31a719e4dd3e223c7d417dc27e9dec2af&prid=web&clid=SAPDAM