Fast Red RC Salt, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Sinónimos: 5-Chloro-2-methoxybenzenediazonium chloride hemi(zinc chloride) salt, 2-Amino-4-chloroanisole diazotated zinc chloride complex, Diazo Fast Red RC
F2256-25G
F2256-25GEA 33.7 EUR
F2256-25G
Fast Red RC Salt, Sigma-Aldrich®
Fast Red RC Salt
Fast Red RC Salt, (2-Amino-4-chloroanisole diazotated zinc chloride complex; 5-Chloro-2-methoxybenzenediazonium chloride hemi(zinc chloride) salt; Diazo Fast Red RC)
Formula: C₇H₆Cl₂N₂O
MW: 273.19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00074764
Núm. CAS: 68025-25-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d7d5a5be1a95b52444c9b5b960c3ba6caf51a50&vid=f7426940f54fad756adfd772d62c2f0a29ae38e0&prid=web&clid=SAPDAM