Láminas de aluminio, redondas
Proveedor: GERBER FUNKE
5712
GERB5712EA 97 EUR
GERB5712
Láminas de aluminio, redondas
Papel de aluminio
Estas láminas de aluminio se utilizan con el secador de referencia RD-8 para determinar el contenido de humedad de la leche en polvo.