Criocajas B13/B15/B25
Proveedor: GLW
B25B B15 B15B B15G B15R B15Y B25 B25G B25R B25Y B25S B13 B13B B13G B13R B13S B13Y B15BS B15GS B15RS B15S B15YS B25BS B25GS B25RS B25YS BS13 BS15 BS25
GLWAB25BEA 8.9 EUR
GLWAB25B GLWAB15 GLWAB15B GLWAB15G GLWAB15R GLWAB15Y GLWAB25 GLWAB25G GLWAB25R GLWAB25Y GLWAB25S GLWAB13 GLWAB13B GLWAB13G GLWAB13R GLWAB13S GLWAB13Y GLWAB15BS GLWAB15GS GLWAB15RS GLWAB15S GLWAB15YS GLWAB25BS GLWAB25GS GLWAB25RS GLWAB25YS GLWABS13 GLWABS15 GLWABS25
Criocajas B13/B15/B25
Cajas Criocajas
PP, natural o de color.
  • Esterilizable en autoclave hasta +121 °C y utilizable en el congelador hasta -90 °C
  • La tapa transparente incluida permite ver el contenido sin necesidad de abrir la criocaja
  • Agujeros de drenaje en la base para facilitar la apertura de la caja a bajas temperaturas
  • Para muestras sensibles a la luz, elija el color negro/negro
Apto para 25 tubos, dispuestos en compartimentos de 5 x 5 con un diámetro de 17 mm
B13-Series, altura variable 70-80 mm
Diseñado para viales de muestra y tubos de ensayo de 6 ml a 9 ml. Tamaño de tuboMore Product Information