Cajas criogénicas serie B55/B75/B95
Proveedor: GLW
B55 B55B B55G B55R B55S B55Y BS55 BS75 B95 B95B B95G B95R B95S B95Y BS95 B75 B75Y B75R B75S B65
GLWAB55EA 4.6 EUR
GLWAB55 GLWAB55B GLWAB55G GLWAB55R GLWAB55S GLWAB55Y GLWABS55 GLWABS75 GLWAB95 GLWAB95B GLWAB95G GLWAB95R GLWAB95S GLWAB95Y GLWABS95 GLWAB75 GLWAB75Y GLWAB75R GLWAB75S GLWAB65
Cajas criogénicas serie B55/B75/B95
Cajas Criocajas
Cajas de criogenia de PP, natural o de color.
  • Esterilizable en autoclave hasta +121 °C y utilizable en el congelador hasta -90 °C
  • La tapa transparente incluida permite ver el contenido sin necesidad de abrir la criocaja
  • Agujeros de drenaje en la base para facilitar la apertura de la caja a bajas temperaturas
  • Para muestras sensibles a la luz, elija el color negro/negro
Apto para 25 viales, dispuestos en compartimentos de 5×5 con 21,6 mm de diámetro. Adecuado para almacenar hasta 25 viales de HPLC, viales de GC, tubos o frascos de cuello ancho y otrosMore Product Information