Cajas criogénicas, serie B47/B67/B77/B97
Proveedor: GLW
B47 B47B B47G B47R B47Y B77 B77B B77G B77R B77Y B97 B97B B97G B97R B97Y B97S BS97 B47S B67 B67B B67G B67R B67S B67Y B77S BS47 BS67 BS77
211-0348EA 4.24 EUR
211-0348 GLWAB47B GLWAB47G GLWAB47R GLWAB47Y 211-0519 479-1540 479-1541 479-1542 479-1544 GLWAB97 GLWAB97B GLWAB97G GLWAB97R GLWAB97Y GLWAB97S GLWABS97 GLWAB47S GLWAB67 GLWAB67B GLWAB67G GLWAB67R GLWAB67S GLWAB67Y 479-1543 GLWABS47 GLWABS67 479-1545
Cajas criogénicas, serie B47/B67/B77/B97
Cajas Criocajas
PP, natural o de color.
  • Esterilizable en autoclave hasta +121 °C y utilizable en el congelador hasta -90 °C
  • La tapa transparente incluida permite ver el contenido sin necesidad de abrir la criocaja
  • Agujeros de drenaje en la base para facilitar la apertura de la caja a bajas temperaturas
  • Para muestras sensibles a la luz, elija el color negro/negro
Apto para 49 muestras, dispuestas en compartimentos de 7×7 con un diámetro de 16,5 mm.
B47-Series:
Diseñado para viales de muestra de 3 ml hasta 7 ml, mini viales y tubos de ensayo. Tamaño de tubo genéricoMore Product Information