Baños y tapas, acero inoxidable, serie ST
Proveedor: GRANT INSTRUMENTS
ST26 ST12 ST18 ST38 ST5 LST12 LST26 LST38
461-0674EA 840 EUR
461-0674 461-0672 461-0673 461-0675 461-0676 GRANLST12 GRANLST26 GRANLST38
Baños y tapas, acero inoxidable, serie ST
Baños Baños de agua
Baños de gran calidad construidos de acero inoxidable resistente a la corrosión para proporcionar durabilidad en entornos exigentes. Disponibles en cinco tamaños: 5, 12, 18, 26 y 38 litros para adecuarse a una gran variedad de aplicaciones.
  • Todos los baños se suministran con placa puente de montaje. Los modelos de 12 litros y más tienen una placa de montaje que permite orientar el termostato Optima™ en el depósito en dos direcciones; ideal para optimizar el espacio en la mesa
  • Los baños de 12 litros y más tienen un grifo de drenaje para