Supelco® Cerilliant® Organic Reference Standard, 4-Hydroxy-3-methoxyphenyl-D₃-acetic-D₂ Acid solution

Proveedor: Merck

H-092-1ML
H-092-1MLEA 216 EUR
H-092-1ML
Supelco® Cerilliant® Organic Reference Standard, 4-Hydroxy-3-methoxyphenyl-D₃-acetic-D₂ Acid solution
Normativas Estándares orgánicos

  • GHS signal: GHS02, GHS06, GHS08


Precaución: P210 - P280 - P301 + P310 + P330 - P302 + P352 + P312 - P304 + P340 + P311

https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=156aa007c5369f47385d79f6644a1385db2d75c1&vid=156aa007c5369f47385d79f6644a1385db2d75c1&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

ESPECIFICACIONES

Synonym(s) 4-Hydroxy-3-methoxyphenyl-d₃-acetic-d₂ Acid (HVA-d₅); HVA-D₅ solution
Environmentally Preferable
M-Clarity quality level MQ300
CAS No. 53587-32-9
Molecular weight 187,20
Descripción de la clase de peligro H225 - H301 + H311 + H331 - H370
Punto de inflamación 9,7 °C - Closed cup
Condiciones de envío DICE
Condiciones de almacenamiento –70 °C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR