tert-Butyl-N-allylcarbamate 97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

H26014.09 H26014.18
H26014.09EA 73.5 EUR
H26014.09 H26014.18
tert-Butyl-N-allylcarbamate 97%
tert-Butyl-N-allylcarbamate

Purity: 97% CAS No.: 78888-18-3 Molecular Formula: C8H15NO2 Formula Weight: 157.21 Flash Point: 79°(175°F) Melting Point: 34-39° Boiling Point: 48-50°/1mm MDL No.: MFCD00191870

Formula: C₈H₁₅NO₂
Pto. Ebullición: 48…50 °C (1 mmHg)
Pto. de fusión: 34…39 °C
Densidad: 0,938
Pto. de inflamación: 79 °C (175 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191870
Núm. CAS: 78888-18-3

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR