3-Bromo-2-etoxipiridina 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
H27690.03
H27690.03EA 113 EUR
H27690.03
3-Bromo-2-etoxipiridina 95%
3-Bromo-2-etoxipiridina
Purity: 95% CAS No.: 57883-25-7 Molecular Formula: C7H8BrNO Formula Weight: 202.05 MDL No.: MFCD00234309
Formula: C₇H₈BrNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234309
Núm. CAS: 57883-25-7