Ácido 3-(3-fluorofenil)propiónico ≥97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

H27847.06 H27847.03
H27847.06EA 70 EUR
H27847.06 H27847.03
Ácido 3-(3-fluorofenil)propiónico ≥97%
Ácido 3-(3-fluorofenil)propiónico

Purity: 97% CAS No.: 458-45-7 Molecular Formula: C9H9FO2 Formula Weight: 168.17 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 43-47° Boiling Point: 125°/10mm MDL No.: MFCD01310821

Formula: C₉H₉FO₂
Pto. Ebullición: 125 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: 43…47 °C
Pto. de inflamación: 110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01310821
Núm. CAS: 458-45-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR