Methyl-3-iodo-4-methylbenzoate ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

H28734.14 H28734.06
H28734.14EA 158 EUR
H28734.14 H28734.06
Methyl-3-iodo-4-methylbenzoate ≥98%
Methyl-3-iodo-4-methylbenzoate

Purity: 98% CAS No.: 90347-66-3 Molecular Formula: C9H9IO2 Formula Weight: 276.07 Refractive Index: 1.5975

Formula: C₉H₉IO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00230583
Núm. CAS: 90347-66-3

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR