5-(Trifluoromethyl)indole 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

H28782.MEEA 360 EUR
H28782.ME H28782.MC
5-(Trifluoromethyl)indole 98%
5-(Trifluoromethyl)indole

Purity: 98% CAS No.: 100846-24-0 Molecular Formula: C9H6F3N Formula Weight: 185.15 Melting Point: 68-71° MDL No.: MFCD03095341

Formula: C₉H₆F₃N
Pto. de fusión: 68…71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095341
Núm. CAS: 100846-24-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR