tert-Butyl-3-(aminomethyl)azetidine-1-carboxylate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Tert-butyl 3-(aminomethyl)azetidine-1-carboxylate, 1-BOC-3-(aminomethyl)azetidine, tert-Butyl 3-(aminomethyl)azetidine-1-carboxylate, 3-Aminomethyl-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
H29152.03
H29152.03EA 184 EUR
H29152.03
tert-Butyl-3-(aminomethyl)azetidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-(aminomethyl)azetidine-1-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 325775-44-8 Molecular Formula: C9H18N2O2 Formula Weight: 186.25 Refractive Index: 1.4670 MDL No.: MFCD01861762
Formula: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186.25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01861762
Núm. CAS: 325775-44-8