Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate, (H₂O 1-5%) ≥97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

H30014.03 H30014.06 H30014.14
H30014.03EA 170 EUR
H30014.03 H30014.06 H30014.14
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate, (H₂O 1-5%) ≥97%
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate

Purity: 97% CAS No.: 79060-88-1 Molecular Formula: C32H12BF24Na Formula Weight: 886.20 Melting Point: 310° dec. MDL No.: MFCD00043323

Formula: C₃₂H₁₂BF₂₄Na
Pto. de fusión: 310 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043323
Núm. CAS: 79060-88-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR