3-Bromo-4-hidroxibenzoato de metilo ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

H30222.09 H30222.18
H30222.09EA 51.6 EUR
H30222.09 H30222.18
3-Bromo-4-hidroxibenzoato de metilo ≥98%
3-Bromo-4-hidroxibenzoato de metilo

Purity: 98% CAS No.: 29415-97-2 Molecular Formula: C8H7BrO3 Formula Weight: 231.05 Melting Point: 108-110° MDL No.: MFCD06203850

Formula: C₈H₇BrO₃
Pto. de fusión: 108…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06203850
Núm. CAS: 29415-97-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR