Methyl-4-(hydroxymethyl)picolinate 95%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

H32731.03 H32731.06
H32731.03EA 176 EUR
H32731.03 H32731.06
Methyl-4-(hydroxymethyl)picolinate 95%
Methyl-4-(hydroxymethyl)picolinate

Purity: 95% CAS No.: 317335-15-2 Molecular Formula: C8H9NO3 Formula Weight: 167.16 Melting Point: 74-76° MDL No.: MFCD09834350

Formula: C₈H₉NO₃
Pto. de fusión: 74…76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09834350
Núm. CAS: 317335-15-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR