3-Amino-2-bromo-5-fluoropiridina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
H33811.06
H33811.06EA 272 EUR
H33811.06
3-Amino-2-bromo-5-fluoropiridina 97%
3-Amino-2-bromo-5-fluoropiridina
Purity: 97% CAS No.: 884495-03-8 Molecular Formula: C5H4BrFN2 Formula Weight: 191.00 Melting Point: 97-101° MDL No.: MFCD05662413
Formula: C₅H₄BrFN₂
Pto. de fusión: 97…101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05662413
Núm. CAS: 884495-03-8