Isopropylboronic acid pinacol ester ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H33861.03 H33861.06 H33861.14
H33861.03EA 26.5 EUR
H33861.03 H33861.06 H33861.14
Isopropylboronic acid pinacol ester ≥98%
Isopropylboronic acid pinacol ester
Formula: C₉H₁₉BO₂
Pto. Ebullición: 115 °C (60 mmHg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05663856
Núm. CAS: 76347-13-2