Methyl-3-bromo-2-fluorobenzoate ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H36865.06
H36865.06EA 317 EUR
H36865.06
Methyl-3-bromo-2-fluorobenzoate ≥98%
Methyl-3-bromo-2-fluorobenzoate
Formula: C₈H₆BrFO₂
Pto. de fusión: 35…37 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09261255
Núm. CAS: 206551-41-9