Glicinato de propilo clorhidrato
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H50250.03 H50250.06
H50250.03EA 40 EUR
H50250.03 H50250.06
Glicinato de propilo clorhidrato
Glicinato de propilo clorhidrato
CAS No.: 13049-01-9 Molecular Formula: H2NCH2CO2(CH2)2CH3.HCl Formula Weight: 117.15 Melting Point: 78-80° MDL No.: MFCD00151829
Formula: C₅H₁₂ClNO₂
Pto. de fusión: 78…80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151829
Núm. CAS: 13049-01-9
EINECS: 235-925-0