4-Iodo-2,5-xilenol ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

H50565.03 H50565.06
H50565.03EA 68.5 EUR
H50565.03 H50565.06
4-Iodo-2,5-xilenol ≥98%
4-Iodo-2,5-xilenol

Purity: 98% CAS No.: 114971-53-8 Molecular Formula: C8H9IO Formula Weight: 248.06 MDL No.: MFCD00219922

Formula: C₈H₉IO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00219922
Núm. CAS: 114971-53-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR