1,4,7,10-Tetraoxa-13-azaciclopentadecano 97

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

Sinónimos: 1,4,7,10-Tetraoxa-13-azacyclopentadecane, 1-Aza-15-crown 5-Ether, 1,4,7,10-Tetraoxa-13-azacyclopentadecane

H51064.MD H51064.03 H51064.06
H51064.MDEA 82.5 EUR
H51064.MD H51064.03 H51064.06
1,4,7,10-Tetraoxa-13-azaciclopentadecano 97
1,4,7,10-Tetraoxa-13-azaciclopentadecano

Purity: 97% CAS No.: 66943-05-3 Molecular Formula: C10H21NO4 Formula Weight: 219.28 Beilstein Reference: 971959 MDL No.: MFCD00075465

Formula: C₁₀H₂₁NO₄
MW: 219.28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075465
Núm. CAS: 66943-05-3
EINECS: 266-523-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR