Supelco® Organic Reference Standard, Heneicosanoic acid

Proveedor: Merck

H5149-100MG H5149-1G
H5149-100MGEA 64.1 EUR
H5149-100MG H5149-1G
Supelco® Organic Reference Standard, Heneicosanoic acid
Normativas Estándares orgánicos

  • GHS signal: GHS07

https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=424010a9b19842eec3e45e4c33c7f61111e78f48&vid=ea35a87b4331fc6a743052ae1b981f470e7ce16b&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e01279f9539416d902b163d88c3d0377e3b12eb5&vid=d00dd1f9742ac0bd0e707026ace9566498e838fd&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable
M-Clarity quality level MQ100
CAS No. 2363-71-5
MDL No. MFCD00002805
Formula CH₃(CH₂)₁₉COOH
Molecular weight 326,56
Melting point 74 - 75 °C (lit.)
Condiciones de envío STD
Condiciones de almacenamiento 2…8 °C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR