(3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

H51729.06 H51729.14
H51729.06EA 150 EUR
H51729.06 H51729.14
(3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine 98%
(3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine

Purity: 98% CAS No.: 122536-76-9 Molecular Formula: C9H18N2O2 Formula Weight: 186.25 Melting Point: 50-54° Beilstein Reference: 5377813 Optical Rotation: -23° (c=1 in methanol) UN No.: UN3259 MDL No.: MFCD00143194

Formula: C₉H₁₈N₂O₂
Pto. de fusión: 50…54 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143194
Núm. CAS: 122536-76-9
UN: 3259
ADR: 8,III

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR