DSS (Disuccinimidyl suberate) ≥97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

Sinónimos: DSS

H51771.ME H51771.03
H51771.MEEA 105 EUR
H51771.ME H51771.03
DSS (Disuccinimidyl suberate) ≥97%
DSS (Disuccinimidyl suberate)

Purity: 97% CAS No.: 68528-80-3 Molecular Formula: C16H20N2O8 Formula Weight: 368.34 Melting Point: 166-170° MDL No.: MFCD00049059

Formula: C₁₆H₂₀N₂O₈
Pto. de fusión: 166…170 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00049059
Núm. CAS: 68528-80-3

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR