4-Isobutylphenylboronic acid ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

Sinónimos: 4-Isobutylbenzeneboronic acid

H52603.03 H52603.06
H52603.03EA 35.2 EUR
H52603.03 H52603.06
4-Isobutylphenylboronic acid ≥98%
4-Isobutylphenylboronic acid

Purity: 98% CAS No.: 153624-38-5 Molecular Formula: C10H15BO2 Formula Weight: 178.04 Melting Point: 117-120° MDL No.: MFCD01632198

Formula: C₁₀H₁₅BO₂
MW: 178.04 g/mol
Pto. de fusión: 117…120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01632198
Núm. CAS: 153624-38-5

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR