(S)-1-Boc-2-benzylpiperazine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H52785.03
H52785.03EA 312 EUR
H52785.03
(S)-1-Boc-2-benzylpiperazine 97%
(S)-1-Boc-2-benzylpiperazine
Purity: 97% CAS No.: 169447-86-3 Molecular Formula: C16H24N2O2 Formula Weight: 276.38 MDL No.: MFCD03787923
Formula: C₁₆H₂₄N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03787923
Núm. CAS: 169447-86-3