4-(Diethylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H52986.06
H52986.06EA 161 EUR
H52986.06
4-(Diethylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
4-(Diethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 389621-80-1 Molecular Formula: C11H16BNO3 Formula Weight: 221.06 Melting Point: 138-142° MDL No.: MFCD03411949
Formula: C₁₁H₁₆BNO₃
Pto. de fusión: 138…142 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03411949
Núm. CAS: 389621-80-1