Ácido 2-formil-4-tiofenborónico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H53298.03
H53298.03EA 93.4 EUR
H53298.03
Ácido 2-formil-4-tiofenborónico ≥98%
Ácido 2-formil-4-tiofenborónico
Purity: 98% CAS No.: 175592-59-3 Molecular Formula: C5H5BO3S Formula Weight: 156.97 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 113° MDL No.: MFCD03002365
Formula: C₅H₅BO₃S
Pto. de fusión: 113 °C
Número MDL: MFCD03002365
Núm. CAS: 175592-59-3