2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid 97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

H54088.MD H54088.03 H54088.06
H54088.MDEA 71 EUR
H54088.MD H54088.03 H54088.06
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid 97%
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid

Purity: 97% CAS No.: 306960-77-0 Molecular Formula: C6H3F3N2O2 Formula Weight: 192.10 Melting Point: 170-175° MDL No.: MFCD09054851

Formula: C₆H₃F₃N₂O₂
MW: 192.1 g/mol
Pto. de fusión: 170…175 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09054851
Núm. CAS: 306960-77-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR