6-Bromo-2-methoxyquinoline 96%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

H54226.03 H54226.06
H54226.03EA 168 EUR
H54226.03 H54226.06
6-Bromo-2-methoxyquinoline 96%
6-Bromo-2-methoxyquinoline

Purity: 96% CAS No.: 99455-05-7 Molecular Formula: C10H8BrNO Formula Weight: 238.08 Melting Point: 87-89° MDL No.: MFCD11847805

Formula: C₁₀H₈BrNO
MW: 238.08 g/mol
Pto. de fusión: 87…89 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11847805
Núm. CAS: 99455-05-7

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR